Fortfahren mit
B9146
5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Synonym(e):
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-galactosid, BCIG, X-Gal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,70
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 808,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-640-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1402009
€ 74,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL
suitability
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Application
X-Gal ist ein chromogenes Substrat für β-Galactosidase, das einen tiefblauen Farbstoff erzeugt, der vor einem Hintergrund leicht visuell erkennbar ist. X-Gal ist das Substrat der Wahl für die Blau-Weiß-Selektion rekombinanter Bakterienkolonien mit dem lac+-Genotyp.
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside has been used to confirm transduction of Caki-2/LacZ clones. It has also been used in blue-white selection of transformants.
Preparation Note
A stock solution (100 mg/ml) is prepared by dissolving X-Gal in dimethylformamide and should be stored at −20 °C and protected from light. Sterilization is not required.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4252B6024203783
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble 50 mg/mL
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
-
solubility
soluble (2% in DMF)
suitability
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
suitability
-
suitability
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
tablet
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)