Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 326,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 672,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C27H38N2OBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
1,5-Bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Br.C[N](C)(CC=C)c1ccc(CCC(=O)CCc2ccc(cc2)[N](C)(C)CC=C)cc1
InChI
1S/C27H38N2O.BrH/c1-7-21-28(3,4)25-15-9-23(10-16-25)13-19-27(30)20-14-24-11-17-26(18-12-24)29(5,6)22-8-2;/h7-12,15-18H,1-2,13-14,19-22H2,3-6H3;1H
InChI key
XBXRQUYORADPMX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
Biochem/physiol Actions
Selective acetylcholinesterase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?