Fortfahren mit
C0378
Chloramphenicol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
D(−)-threo-2,2-Dichlor-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)-ethyl]-acetamid, D-(−)-threo-2-Dichloracetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol, D-threo-2,2-Dichlor-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]-acetamid, Chloromycetin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 733,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.13
UNSPSC Code:
51102831
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-287-4
Beilstein/REAXYS Number:
2225532
MDL number:
€ 29,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
pKa 
5.5
mp
149-153 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Chemische Struktur: Phenicol
Application
Chloramphenicol ist ein synthetisches Antibiotikum, das aus Stämmen von Streptomyces venezuelae isoliert wird. Es wird häufig für die bakterielle Selektion bei molekularbiologischen Anwendungen in einer Konzentration von 10–20 μg/mL und als Selektionsmittel für transformierte Zellen mit Chloramphenicol-Resistenzgenen verwendet.
Chloramphenicol wird als bakteriostatisches, nicht starkes Antibiotikum verwendet. Es wird für die Selektion bzw. das Wachstum positiver Bakterienzellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Chloramphenicol hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch Blockierung des Peptidyltransferaseschrittes, indem es an die ribosomale 50S-Untereinheit bindet und die Bindung der Aminoacyl-tRNA an das Ribosom verhindert. Es hemmt auch die mitochondriale und chloroplastische Proteinsynthese und die ribosomale Bildung von (p)ppGpp, wodurch die rRNA-Transkription unterdrückt wird.
Resistenzmechanismus: Die Verwendung von Chloramphenicol-Acetyltransferase führt zur Acetylierung und Inaktivierung des Produkts.
Antimikrobielles Spektrum: Es handelt sich um ein Breitbandantibiotikum gegen grampositive und gramnegative Bakterien, das vor allem in der Augenheilkunde und in der Tiermedizin eingesetzt wird.
Preparation Note
Die Zersetzung von Chloramphenicol in wässriger Lösung wird durch allgemeine Säuren und Basen katalysiert. Diese Abbaugeschwindigkeit ist unabhängig von der Ionenstärke und dem pH-Wert.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Disclaimer
Stammlösungen sollten bei 2–8 °C gelagert werden und sind bei 37 °C 5 Tage lang stabil. Wässrige Lösungen sind neutral und über einen weiten pH-Bereich stabil, wobei nach 290 Tagen eine 50%ige Hydrolyse eintritt. Bei Verwendung einer mit Borax gepufferten Lösung verringert sich diese Zahl auf 14 %. Die Lösungen sollten vor Licht geschützt werden, da die photochemische Zersetzung zu einer Vergilbung der Lösung führt. Eine 30 Minuten lange Erhitzung wässriger Lösungen auf 115 °C führt zu einem Verlust von 10 % Chloramphenicol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C08571107004BP854
Chloramphenicol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP854
Chloramphenicol
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
crystalline
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramphenicol
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Was the pKa determined experimentally, or is it based on data from the literature? If the value is from the literature, please provide the source.
    1 answer
    1. The value comes from literature. Two references that cite this value are:
      Georgeta-Simona Stan, Irinel Adriana Badea, Hassan Y. Aboul-Enein, HPLC Method for Quantification of Five Compounds in a Parenteral Form Used in Treatment of Companion Animals, Journal of Chromatographic Science, Volume 54, Issue 9, 17 October 2016, Pages 1567–1572, https://doi.org/10.1093/chromsci/bmw105
      Engesland, A., Škalko-Basnet, N., & Flaten, G. E. (2016). In vitro models to estimate drug penetration through the compromised stratum corneum barrier. Drug Development and Industrial Pharmacy, 42(11), 1742–1751. https://doi.org/10.3109/03639045.2016.1171334
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf