Fortfahren mit
M2398
Metaproterenol -hemisulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H17NO3 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
227-539-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Metaproterenol hemisulfate salt has been used:
  • as a β2-adrenoceptor agonist to study its effects on adenylyl cyclase stimulation in red blood cell deformability
  • as an adrenergic agonist to study its effects on the stereoselective cell uptake by organic cation transporters in human embryonic kidney cell lines
  • as a bronchodilator to study its effects on the activation of G-protein coupled receptors (GPCR)
Biochem/physiol Actions
Metaproterenol is a β2-adrenoceptor agonist. It shows bronchodilator activity and shows therapeutic effects against bronchitis, asthma, and emphysema.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5013T2528M149
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
Boehringer Ingelheim
originator
GlaxoSmithKline
originator
Novartis
originator
-
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR6(3362), HTR7(3363)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)