Wichtige Dokumente
A7721
JumpStart™ Taq-Antikörper
Adds hot-start capabilities to any Taq DNA Polymerase
Synonym(e):
Hot-Start-Taq-Antikörper
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Klon
monoclonal
Form
liquid
Leistungsmerkmale
hotstart
Konzentration
1.1 mg/mL
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der JumpStart™ Taq-Antikörper stellt eine wirksame Methode für Hot-Start-PCR bereit. Dieser Antikörper ist ein neutralisierender monoklonaler Antikörper, der für Taq-DNA-Polymerase spezifisch ist. Wenn der Antikörper an Taq bindet, wird das Enzym inaktiviert. Im ersten Denaturierungsschritt des thermischen Zyklus dissoziiert der Enzym-Antikörper-Komplex und der JumpStart-Taq-Antikörper wird nichtfunktional. Sobald der Antikörper denaturiert wurde, wird die Aktivität der Taq-DNA-Polymerase wiederhergestellt und das Enzym funktioniert während der PCR-Reaktion normal. Der JumpStart-Taq-Antikörper wird häufig eingesetzt, um unerwünschte Amplifikationsprodukte zu verhindern.
Anwendung
Der JumpStart™ Taq-Antikörper eignet sich zur Verwendung in:
- Zytochrom-blockierter Nukleinsäuresonden-Assay
- Ligations-vermittelte Polymerase-Kettenreaktion (LM-PCR)
- quantitative Echtzeit-PCR-Analyse des Virustiters
- PCR-Amplifikation von komplexen genomischen oder cDNA-Matrizen
- Amplifikation von Zielen mit sehr geringer Kopienzahl
- PCR-Amplifikation mit vielen Temperaturzyklen (>35) und mehreren Primer-Paaren im selben Reaktionsröhrchen
Verpackung
Wird mit Verdünnungspuffer geliefert.
Komponenten
JumpStart Taq-Antikörper, 1,1 μg/1 μL
Verdünnungspuffer in 1-mL-Fläschchen
Verdünnungspuffer in 1-mL-Fläschchen
Menge
Zwei Einheiten von Taq-DNA-Polymerase werden durch 1 Test des JumpStart Taq-Antikörpers inaktiviert.
Sonstige Hinweise
Der JumpStart™ Taq-Antikörper ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
Ausführliche Informationen zu JumpStart Taq-Enzymen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Ausführliche Informationen zu JumpStart Taq-Enzymen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Rechtliche Hinweise
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Enhanced gene targeting of adult and pluripotent stem cells using evolved adeno-associated virus
Gene correction, 169-179 (2014)
Bio/technology (Nature Publishing Company), 12(5), 506-509 (1994-05-01)
We demonstrate the utility of antibodies to the DNA polymerase from Thermus aquaticus (TaqPol) as thermolabile inhibitors of TaqPol activity. One of the limitations of the polymerase chain reaction (PCR) is the co-amplification of non-specific products caused by TaqPol activity
Application of real-time and multiplex polymerase chain reaction assays to study leaf blotch epidemics in barley
Phytopathology, 97(3), 297-303 (2007)
Measuring and monitoring apoptosis and drug toxicity in HIV patients by ligation-mediated polymerase chain reaction
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 13(5), 948-958 (2009)