Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
Über diesen Artikel
€ 111,00
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
packaging
vial of 1.5 mL (Total volume 7.5 mL (5 vials))
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
storage temp.
room temp
InChI key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
General description
Application
- für routinemäßige PCR-Amplifikationen
- zum Verbessern der Wärmeleitung zwischen dem Gerät und dem Cycler während der Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT–PCR)-Amplifikation
- zum Verhindern der Verdampfung während der Einzelzell-MATQ-Sequenzierung auf einer automatisierten Liquid-Handling-Plattform von Bravo.
Features and Benefits
- Erhältlich in einer praktischen Packungsgröße von 5 × 1,5 ml (1 Fläschchen)
- Getestet auf das Nichtvorliegen von DNase, RNase und Protease
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description PCR Reagent | description suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil | description light oil, suitable for mouse embryo cell culture, BioXtra | description BioUltra, Molecular Biology |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form light oil | form light oil | form viscous liquid |
| density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82-0.88 g/mL at 25 °C | density 0.85 g/mL at 20 °C |
| refractive index n20/D 1.467 (lit.) | refractive index n20/D 1.467 (lit.) | refractive index n20/D 1.467 (lit.) | refractive index n20/D 1.467 (lit.), n20/D 1.468 |
| packaging vial of 1.5 mL (Total volume 7.5 mL (5 vials)) | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mineralöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?