Fortfahren mit
C7559
Chloroform
≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Assay:
≥99%
Technique(s):
PCR: suitable
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
contains
amylenes as stabilizer
packaging
vial of 1.5 mL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroform is used in pharmaceutical preparations as an anesthetic and as an additive. It is now mainly used as an organic solvent. Chloroform is produced by anthropogenic and natural sources. This abundant halocarbon in the atmosphere is found in ground and surface water sources.[1]
Application
Chloroform has been used in phenol-chloroform extraction to find its ability to purify nucleic acids from blood culture fluids.[2] It has also been used in RNA extraction/isolation[1] and purification.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
366919319988288306
assay
≥99%
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf