Merck
47036
Sigma-Aldrich
Saponin
for molecular biology, used as non-ionic surfactant
Synonym(e):
Glycosides, Saponins
Größe auswählen
50 G
€ 89,20
250 G
€ 359,00
€ 89,20
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 89,20
250 G
€ 359,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.25
€ 89,20
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
1000-2000 g/mol
Zusammensetzung
Sapogenin, 8-25%
Methode(n)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.001-0.01%
Dichte
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
Fremdaktivität
DNase, RNase, Protease, Phosphatase, none detected
SMILES String
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChIKey
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kanonische SMILES: CC1(C2CCC3(C(C2(CCC1OC4C(C(C(CO4)OC5C(C(C(CO5)O)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CCC91C3(CC(C2(C9CC(CC2)(C)C=O)CO1)O)C)C)C
Saponine sind eine große Familie amphiphiler Glykoside von Steroiden und Triterpenen. Saponine kommen in vielen Pflanzen vor und befinden sich insbesondere in Wurzel, Knolle, Rinde, Blättern, Samen und Frucht. Sie kommen auch in manchen Tieren vor, beispielsweise in Seegurke.
Anwendung
Saponin wird wie folgt verwendet:
  • in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) zum Blockieren von Zellen für die Immunzytochemie und Konfokalmikroskopie
  • zum Permeabilisieren von Zellen zum Messen der gesamten Mitochondrienmasse
  • als interne Kontrolle zum Extrahieren von Saponin aus Holothuria nobilis Selenka
Glykosid wird als nichtionisches Tensid und Adjuvans bei der Impfstoffentwicklung verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Saponine sind nichtionische Tenside, die Öl-in-Wasser-Emulsionen bilden, und dient als Schutzkolloid. Sie werden für die direkte Bestimmung von Metallen in Milch mittels Flammen-Atomabsorptionsspektrophotometrie verwendet.
Saponine weisen eine Antitumor-, antimikrobielle und Herbivoren abwehrende Aktivität auf. Sie könnten auch eine Schlüsselrolle bei der pflanzlichen Abwehr spielen. Saponine besitzen außerdem verschiedene pharmazeutische Eigenschaften wie entzündungshemmende, antimykotische, antibakterielle, antiparasitäre und antivirale Wirkungen. Saponine können Rhizosphären-Bakterien im Boden regulieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Qingkun Liu et al.
Nature immunology, 20(8), 1023-1034 (2019-07-03)
Stroke is a multiphasic process in which initial cerebral ischemia is followed by secondary injury from immune responses to ischemic brain components. Here we demonstrate that peripheral CD11b+CD45+ myeloid cells magnify stroke injury via activation of triggering receptor expressed on
Shumin Tan et al.
PLoS pathogens, 5(5), e1000407-e1000407 (2009-05-05)
Helicobacter pylori (Hp) intimately interacts with the gastric epithelial surface and translocates the virulence factor CagA into host cells in a contact-dependent manner. To study how Hp benefits from interacting with the cell surface, we developed live-cell microscopy methods to
Sarah Costers et al.
Veterinary research, 40(5), 46-46 (2009-05-19)
The replication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) in lungs and lymphoid tissues of PRRSV-infected pigs is already strongly reduced before the appearance of neutralizing antibodies, indicating that other immune mechanisms are involved in eliminating PRRSV at those
Patcharaporn Tippayawat et al.
PLoS neglected tropical diseases, 3(4), e407-e407 (2009-04-09)
Infection with the Gram-negative bacterium Burkholderia pseudomallei is an important cause of community-acquired lethal sepsis in endemic regions in southeast Asia and northern Australia and is increasingly reported in other tropical areas. In animal models, production of interferon-gamma (IFN-gamma) is
Yixuan Fang et al.
Aging, 11(14), 4910-4922 (2019-07-23)
Autophagy has been well studied in regulating aging; however, the impact of autophagy in one organ on the aging of other organs has not been documented. In this study, we used a mouse model with deletion of an autophagy-essential gene
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the source of the saponin?
    1 answer
    1. This product is a plant sourced material.
      Helpful?
  4. What is the storage temperature for the product?
    1 answer
    1. The product is stored in room temperature.
      Helpful?
  5. Hello. Please tell me the expiration date of saponin COA BCCH1923
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.