Wichtige Dokumente
PHL80561
Formosanin C
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Asperin, Parissaponin, Parissaponin P, Saponin P-d, Saponin Pb
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12[C@@]3(C)CC[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@]6([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6O)[C@H](C)O5)[C@H](O)[C@H]4O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O7)CC3=CC[C@@]1([H])[C@@](C[C@@](O8)([H])[C@]9([H
InChI
1S/C51H82O20/c1-20-10-15-51(62-19-20)21(2)32-30(71-51)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-49(25,6)28(27)12-14-50(29,32)7)66-48-44(70-46-39(59)36(56)34(54)23(4)64-46)41(61)43(31(18-52)67-48)69-47-40(60)37(57)42(24(5)65-47)68-45-38(58)35(55)33(53)22(3)63-45/h8,20-24,26-48,52-61H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23+,24+,26+,27-,28+,29?,30+,31-,32+,33+,34?,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41+,42+,43-,44-,45+,46+,47+,48-,49+,50+,51-/m1/s1
InChIKey
OZIHYFWYFUSXIS-KORJSKJVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)