Merck
G5516
Sigma-Aldrich
Glycerin
Glycerol
for molecular biology, ≥99.0%
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
Beilstein:
635685
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50161901
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
Qualität:
for molecular biology
reagent
Assay:
≥99.0%
Methode(n):
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
Anwendung(en):
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
<1 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for molecular biology
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Expl.-Gr.
≥2.7-19.0 %
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
Verunreinigungen
<5 ppm Iron
<5 ppm heavy metal
<5 ppm magnesium
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 1 mL/mL, clear, colorless
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
Anwendung(en)
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
Fremdaktivität
DNase, RNase, NICKase, and protease, none detected
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glycerin ist geruchlos, farblos, von Natur aus viskos und eine süß schmeckende Flüssigkeit. Es kann natürlich sowie aus petrochemischen Rohstoffen gewonnen werden. Glycerin ist für vielen Anwendungen geeignet und eine der wertvollsten und vielseitigsten chemischen Substanzen. Es kann als Weichmacher, Lösungsmittel, Süßungsmittel, in pharmazeutischen Formulierungen, Kosmetika, Lebensmitteln und Toilettenartikeln verwendet werden. Es ist sehr stabil und kann leicht bei Normaltemperatur aufbewahrt werden; es ist außerdem nicht reizend und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt.[1][2]
Anwendung
Glycerin wird für Folgendes eingesetzt:
  • als Bestandteil von Eindeckmedien für die Immunfluoreszenz
  • als Supplement bei der Zellkultivierung von Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium avium[2]
  • als Brennstoff bei der Herstellung einer enzymatischen Bio-Brennstoffzelle[3]
  • als flüssige Komposit-Matrix mit 4-HCCA und 3-Aminochinolin­für die Analyse von neutralen und sauren Glykanen[4][5]
  • als eine Matrix für Fast Atom Bombardment MS[4][5]
Glycerin kann als flüssige Matrix für Quantifizierungsstudien mittels MALDI (Matrix-unterstützte Laserdesorptions/Ionisations-Massenspektrometrie) eingesetzt werden.[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Glycerin ist von Natur aus hygroskopisch und aufgrund seiner drei hydrophilen alkoholischen Hydroxylgruppen wasserlöslich. Es kann sowohl inter- als auch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen eingehen und ist daher ein sehr flexibles Molekül. Die physiologische Wirkung von Glycerin beruht auf zellvermittelter Immunität, erhöhter IgG-Produktion und erhöhter Histaminfreisetzung.[1][2]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieses Produkt wurde auf das Vorliegen von Nukleasen und Proteasen getestet.
Sonstige Hinweise
Das Produkt ist nur für den Laborgebrauch bestimmt und eignet sich nicht für Arzneimittelanwendungen, den häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Microplate alamar blue assay versus BACTEC 460 system for high-throughput screening of compounds against Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium
Collins, L., and Scott G. Franzblau
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 41 (5), 1004-1009 (1997)
Nur Arifah Ismail et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109770-109770 (2019-07-28)
In this work, the potential of titanium dioxide nanoparticles incorporated gellan gum (GG + TiO2-NPs) biofilm as wound dressing material was investigated. The GG + TiO2-NPs biofilm was prepared via evaporative casting technique and was characterized using FTIR, XRD, and SEM to study their
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
Analysis of native milk oligosaccharides directly from thin-layer chromatography plates by matrix-assisted laser desorption/ionization orthogonal-time-of-flight mass spectrometry with a glycerol matrix
Dreisewerd, Klaus, et al
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(2) , 139-150 (2006)
The Future of Glycerol
Mario Pagliaro, Michele Rossi
Royal Society of Chemistry, 170-170 (2010)
Protokolle
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is there any benefits or harm if we store this glycerol product in 4C or -20C rather than in RT?
    1 answer
    1. The failure modes of this product are not tested. It could be okay if stored under the described conditions, but it would no longer be guaranteed under the standard warranty if the storage conditions are not adhered to. The customer would need to determine the effectiveness of the chemical after cold storage.
      Helpful?
  4. Is this pharmaceutical grade glycerol? Neal
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. However, item 1.37028 is suitable for pharmaceutical use.
      Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/137028
      Helpful?
  5. Allowable temperature for Glycerol
    1 answer
    1. The allowable temperature at which the product can be stored is at room temperature.
      Helpful?
  6. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review