Fortfahren mit
SMB00460
Soyasapogenol B
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Soyasapogenin B, Soyasapogenol I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.72
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])[C@](CO)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC=C3[C@]2([H])C1
InChI
1S/C30H50O3/c1-25(2)16-20-19-8-9-22-27(4)12-11-23(32)28(5,18-31)21(27)10-13-30(22,7)29(19,6)15-14-26(20,3)24(33)17-25/h8,20-24,31-33H,9-18H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
YOQAQNKGFOLRGT-UXXABWCISA-N
Biochem/physiol Actions
Soyasapogenol B is a constituent of soya bean saponin that belongs to the family of oleanane triterpenes. It is known to have biofunctions in cell signaling, membrane integrity and stability, and fuel and energy storage. Soyasapogenol B may demonstrate hypocholesterolemic effects.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89797PHL89796S9951
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soyasapogenol B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)