This product is a kit item that includes multiple components. The Sudan Black B reagent is a 0.18% solution. The molecular weight of this dye is 456.54 g/mol. Please see the link below to review the kit technical bulletin for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/202/528/380.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 356,00 |
Über diesen Artikel
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life - | shelf life - | shelf life Expiry date on the label. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
Nur Kit-Komponenten
- Sudan Black B Staining Reagent (3801) 200 mL
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (GHS3) 100 mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
69.1 °F
flash_point_c
20.6 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Informationen über die klinische Untersuchung von Blut, blutbildenden Organen und Blutkrankheiten, einschließlich deren Behandlung und Prävention, sowie über Farbstoffe und Färbemittel für die Hämatologie.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 380B-1KT | 04061831960860 |
-
what is the molar weight of these product ? (g/mol)