R8382
Reagent Alcohol
used for histology tissue preparation
Synonym(e):
SD3A Alcohol, Specially Denatured Ethanol, 3A formulation, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Form
solution
Expl.-Gr.
3.1-27.7 % (lit.)
Konzentration
100%
Farbe
colorless
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Dichte
0.790 g/cm3
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Komponenten
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup