Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 354,00 |
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
6 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| concentration 6 g/L | concentration 6 g/L | concentration 6 g/L | concentration 6 g/L |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämatoxylin-Lösung, Gill 3
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?