Fortfahren mit
285C
Hämoglobin-Kit, fötal
Synonym(e):
Modifiziertes Kleihauer-Betke-Verfahren.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 50 manual assays
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Vorgesehen für die Säureelution von adultem Hämoglobin und die semi-quantitative Bestimmung von fötalem Hämoglobin in Blutabstrichen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
285DHT25AHT10316
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
dilution
(for histology)
dilution
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämoglobin-Kit, fötal
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 100 mL
    SDB
  • Acid Hematoxylin Solution 50 mL
    SDB
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 50 mL
    SDB
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Informationen über die klinische Untersuchung von Blut, blutbildenden Organen und Blutkrankheiten, einschließlich deren Behandlung und Prävention, sowie über Farbstoffe und Färbemittel für die Hämatologie.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
285C-1KT04054839149092