Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 445,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Alkalische Leukozytenphosphatase (ALP)-Kits sind für den qualitativen Nachweis der Aktivität von alkalischer Phosphatase in weißen Blutkörperchen vorgesehen.
Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-MX phosphate alkaline solution with fast blue RR salt. The resulting blue, insoluble, granular dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| Quality Level 500, 600 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| dilution (for histology) | dilution (for histology) | dilution (for histology) | dilution (for histology) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkalische Leukozytenphosphatase-Kit
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?