Fortfahren mit
181B
Lymphocyte α-Naphthyl Butyrate Esterase Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Demonstration of lymphocyte staining patterns may indicate specific stages of maturation arrest associated with certain lymphoproliferative disorders.
This kit is intended for demonstration of nonspecific esterase in a subset of lymphocytes for determining maturation arrest. Kits 90A1 or 91A are intended for monocyte identification.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
91A90A1916
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500, 600
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • α-Naphthyl Butyrate Solution (1801) 50 mL
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • Methylene Blue Solution (1808) 50 mL
  • Pararosaniline Solution (1804) 15 mL
  • Phosphate Buffer (1805) 1 mL/vial
  • Sodium Nitrite (kit only) 10 tablets
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
98.1 °F
flash_point_c
36.7 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Furkan Ahmad et al.
Journal of Asian natural products research, 18(2), 172-183 (2015-11-04)
Saraca asoca bark has been used in the Ayurvedic system of medicine for female urino-genital disorders. We have recently reported the isolation and characterization of several compounds as markers to develop HPLC profiling of its methanol and aqueous methanol extracts.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
181B-PART104061834410430
181B-1KT04061838755544
HMI0270-5NMOL04061831381696
HMI1966-5NMOL04061831377613