1.01646
PAS-Färbekit
for detection of aldehyde and mucosubstances
About This Item
Qualitätsniveau
IVD
for in vitro diagnostic use
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Kit kann für die klinische Diagnostik und bei Laborakkreditierungsprozessen eingesetzt werden, da es als IVD- und CE-Produkt zertifiziert und registriert ist. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Kerne: blau
Saure Mukosubstanzen: hellblau
Polysaccharide: purpur
Neutrale Mukopolysaccharide: purpur
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.