Merck
221864
Sigma-Aldrich
Kaliumbromid
FT-IR grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
KBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38050405
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
FT-IR grade
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder or crystals
Methode(n)
FTIR: suitable
pH-Wert
5-6 (25 °C, 119 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
734 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kaliumbromid, ein wasserlösliches anorganisches Salz, ist Redox-reaktiv.
Anwendung
Geeignet für FT-IR-Spektrometer
Kaliumbromid kann zusammen mit den folgenden Substanzen verwendet werden:
  • Ammoniumcer(IV)-nitrat (CAN) für die Synthese von Dibromiden mittels Bromierung von Alkenen.
  • Natriumperborat für die Synthese von bromierten Anilinen mittels oxidativer Bromierung von ungeschützten aromatischen Aminen.
  • Salzsäure und Wasserstoffperoxid für die Bromierung von aktiven Methylen- und Methynverbindungen mit hoher Chemoselektivität.
Kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemoselective bromination of active methylene and methyne compounds by potassium bromide, hydrochloric acid and hydrogen peroxide.
Shimosaki R, et al.
Synlett, 2006(14), 2287-2289 (2006)
Ville Petteri Heljo et al.
Pharmaceutical research, 28(3), 540-552 (2010-10-23)
The purpose of this study is to show how disaccharides differ in their ability to protect lyophilized β-galactosidase from enzymatic activity loss and secondary structure changes during storage. β-galactosidase was lyophilized with trehalose, sucrose, cellobiose or melibiose at 2:1, 20:1
Mild and regioselective oxidative bromination of anilines using potassium bromide and sodium perborate.
Roche D, et al.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2083-2085 (2000)
Madhusmita Dhupal et al.
International journal of nanomedicine, 13, 6735-6750 (2018-11-15)
Titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) represent a scientific breakthrough in the areas of biological and medicinal applications. Interaction of TiO2 NPs with components of innate immune system remains elusive. This study explored in vitro immunotoxicity of murine macrophage RAW 264.7
An efficient bromination of alkenes using cerium (IV) ammonium nitrate (CAN) and potassium bromide.
Nair V, et al.
Tetrahedron, 57(34), 7417-7422 (2001)