Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- zum Durchführen einer Antikörperrückgewinnung für die immunhistochemische Analyse von Schafovarschnitten
- als Komponente von Induktionsmedium zum Kultivieren des Agrobacterium-Stamms C58C1
- zum Isolieren von humanen Neutrophilen aus Vollblut
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?