Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 368,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
265-363-1
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Casein-Hydrolysat, Prime
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
7.0-8.5% amino-nitrogen basis (purity)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
5.0-6.5% Amino Nitrogen , 7.0-8.5% Nitrogen
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed)
ign. residue
≤58%
loss
≤6%
pH
4.7-7.0
solubility
310 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
(Microbiology and Biotechnology)
storage temp.
15-25°C
General description
Caseinhydrolysat kommt üblicherweise als Stickstoffquelle in der Mikrobiologie und als Supplement in mikrobiellen Kulturmedien zum Einsatz. Es wird durch den Aufschluss von Casein mit Salzsäure hergestellt und enthält eine komplexe Mischung von Peptiden und Aminosäuren. Caseinhydrolysat ist insbesondere bei der Formulierung von Medien für die Kultivierung anspruchsvoller Bakterien nützlich, die spezifische Nährstoffe oder zusätzliche Wachstumsfaktoren benötigen. Es dient als reichhaltige Quelle von Stickstoff, der für das Wachstum von Mikroben und die Proteinsynthese erforderlich ist. Caseinhydrolysat kann bei bestimmten Anwendungen auch als Ersatz für komplexe Peptone verwendet werden, da es einen ähnlichen Nährstoffgehalt aufweist.
Application
Caseinhydrolysat findet Anwendung in Sterilitätsprüfmedien oder bei der biochemischen Charakterisierung, da es von einer Vielfalt von Mikroorganismen genutzt wird. Es kann auch für die Herstellung bestimmter Antibiotika, Toxine, Bakteriocine und Enzyme eingesetzt werden. Es eignet sich besonders für die großvolumige Kultivierung von Diphterie-Bakterien, Tetanus-Stäbchen und Streptokokken. Bei industriellen Gärungen begünstigt es eine hohe Ausbeute an Biomasse, insbesondere für bestimmte Hefen und anspruchsvolle Stäbchen.
Analysis Note
Aussehen: Hellgelbes bis leicht bräunlich-gelbes feines Pulver.
Identität (NIR): entspricht
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 7,0–8,5 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 4,7–7,0 %
Aminostickstoff (als N): 5,0–6,5 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 58 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6,0 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Identität (NIR): entspricht
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 7,0–8,5 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 4,7–7,0 %
Aminostickstoff (als N): 5,0–6,5 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 58 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6,0 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?