This product is soluble in water (100 mg/ml) with heating at 95 °C for 5 minutes. Autoclaving is not suggested as it has not been tested for this product.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine milk
Quality Segment
grade
Molecular Biology
sterility
non-sterile
form
powder
application(s)
agriculture
(ffff123)
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
N-Z-Amine® EKC is derived from the enzymatic digest of casein, often used in culture media. N-Z-Amine EKC contains a mixture of peptides and amino acids.
Application
Empfohlen für die Herstellung von Medien für das Wachstum von Charon-Phagen und anderen Lambda-Phagen.
Features and Benefits
NZ Amine EZMix powder provides:
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) microbiology | application(s) - | application(s) food and beverages, microbiology |
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability - | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability - |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source - | biological source bovine milk |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile | sterility - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can N-Z-Amine be autoclaved at 121 degrees centigrade?