The media composition for S9883, which is used to make synthetic seawater for membrane separations, is recommended at a concentration of 40 g/L in H2O. The trace metals present in this product can be found in the lot-specific Certificate of Analysis (COA). Synthetic seawater media do not contain organic carbon sources.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,90 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 158,00 |
Über diesen Artikel
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
suitability
marine bacteria
General description
Application
- für die Herstellung von künstlichem Meerwasser zur Kultivierung von Mikroalgen
- zur Beurteilung von Stickstofffixierungsraten[1]
- als Zusatz für basales Oxidations-/Fermentationsmedium (OF-Medium) nach Hugh and Leifson
Preparation Note
Den pH-Wert nach dem Auflösen unter Verwendung einer 0,1 N Lösung Natriumhydroxid oder Salzsäure auf 8,2 einstellen.
Other Notes
Die Bezeichnung Basic, Plus oder Prime wird angehängt als Hinweis auf die Qualitätskontrollstufe — von einer grundlegenden Qualitätskontrolle über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability marine bacteria | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms | suitability bacteria | suitability nonselective for Escherichia coli (Recombinant), nonselective for coliforms |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| application(s) agriculture | application(s) clinical testing | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hi, may I know what is the media composition for this media? And May I know what is the carbon source for this?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can the sea salts (S9883) be used to prepare f/2 medium?
1 answer-
Yes, this product can be used in F/2 medium for culturing marine microbes. See the attachments and link below.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221192641830242X
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/culture-algues/algoculture/alga%20culturing%20techniques%20Harrison_Berges_2005.pdfHelpful?
-
-
I am using this to make synthetic seawater for membrane separations. I am not sure what amount of salt do I put into how much pure water to have an exact concentration of seawater. The specs mention <0.5ppm of trace metals, does this include Lithium?
1 answer-
The recommended usage concentration for marine culture is 40 g/L in H2O. The trace metals in this product will be found on the lot specific Certificate of Analysis. Please view the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/S9/S9883/S9883-BULK________SLBX8504__.pdfLithiium is not an element that is regularly screened. Historically, the reported lithium concentration has been approximately 0.18 MG/L.