Fortfahren mit
A8311
Antischaum 204
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
Synonym(e):
organic antifoam
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161901
NACRES:
NA.85
MDL number:
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
emulsion (aqueous)
concentration
100% (organic)
density
1.01 g/mL at 25 °C
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
(Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation)
General description
Antifoam 204 ist ein organischer Entschäumer zur Vermeidung oder Minimierung von Schaumbildung in mikrobiellen Fermentationssystemen und Suspensionskulturen von Säugetieren. Durch die Kontrolle der Schaumbildung werden Zellschäden minimiert, die zu einer erhöhten Protein-/Antikörperproduktion führen würden.
Application
Geeignet zur Vermeidung oder Minimierung von Schaumbildung in mikrobiellen Fermentationssystemen und Suspensionskulturen von Säugetieren.
Antifoam 204 wird verwendet:
  • für die Expression und Aufreinigung der PUL- (PLAP, Ufd3p und Lub1p)-Domäne
  • bei der Fed-Batch-Fermentation
  • zur Vermeidung von Blasenbildung bei der Belüftung von Luria Bertani (LB)-Kulturmedium für das Bakterienwachstum
  • bei der Chargenfermentation mit Mineralmedium
Preparation Note
Für mikrobiologische Medien empfiehlt Sigma eine Anfangskonzentration zwischen 0,005 % und 0,01 %.
Die optimale Entschäumermenge für verschiedene Anwendungen muss bestimmt werden. Antifoam 204 ist in Methanol, Ethanol, Toluol, Xylen, Perchlorethylen und kaltem Wasser mit einer Temperatur von unter 15 °C löslich. In warmem Wasser und Ethylenglycol ist es nicht löslich.
Other Notes
Antifoam 204 enthält 100 % aktive Bestandteile und ist eine Mischung aus silikonfreien organischen Entschäumern in einer Polyoldispersion.
Enthält 100 % aktive Bestandteile und ist eine Mischung aus silikonfreien organischen Entschäumern in einer Polyoldispersion. Kann wiederholt sterilisiert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6426A6582A8582
description
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
description
mixture of organic polyether dispersions
description
active silicone polymer 100%
description
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
suitability
bacteria (fermentation), (Mammalian (suspension))
suitability
-
suitability
(Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation)
suitability
bacteria (fermentation), (Mammalian (suspension))
form
emulsion (aqueous)
form
liquid
form
emulsion (aqueous)
form
emulsion (aqueous)
application(s)
microbiology
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
100% (organic)
concentration
-
concentration
-
concentration
10% (active silicon)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antischaum 204
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the concentration of the antifoam 204 aqueous emulsion? Is the recommended concentration 0.005-0.01% (v/v) based on A6426 or A8311?
    1 answer
    1. The concentration of this product is considered to be 100%. Typical usage rates range from 0.005% to 0.01%. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/483/213/a8311pis.pdf