Fortfahren mit
N1641
1-Naphthylessigsäure
1 mg/mL, BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
α-Naphthalen-essigsäure Freie Säure, 1-Naphthylessigsäure, NAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1308415
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
129-131.5 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) is a synthetic phytohormone auxin that is added to cell culture media such as Murashige & Skoog media and Chu′s N6 media.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N0640317918806862
description
1 mg/mL, BioReagent, suitable for plant cell culture
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
description
technical grade
description
for synthesis
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
129-131.5 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
125-131 °C
form
solution
form
crystalline
form
lumps, powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Gene Information
human ... CCKAR(886), CCKBR(887)
Gene Information
human ... CCKAR(886), CCKBR(887)
Gene Information
human ... CCKAR(886), CCKBR(887)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthylessigsäure
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)