Fortfahren mit
C7290
N-Z-Amine® A
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Pepton aus Casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,50
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
10171502
Form:
powder
€ 75,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
General description
N-Z-Amin A ist ein Pepton, das Aminosäuren und Peptide enthält, die mittels enzymatischer Hydrolyse aus dem Protein Casein gewonnen wurden. N-Z-Amin A kann als Zusatz zu Pflanzennährmedien und in der mikrobiologischen Arbeit verwendet werden.
Application
N-Z-Amin® A hat folgende Anwendungen:
  • als Bestandteil von MS-Medium zur in vitro-Vervielfältigung von Schösslingen
  • als Bestandteil von MS-Medium zur Induzierung der Kallusbildung
  • als Bestandteil von N6-Basalmedium für die Kultivierung unreifer zygotischer Embryonen
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0626N4767C6835
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
application(s)
agriculture
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C7290-1KG04061833512203
C7290-500G04061833512234
C7290-250G04061833512227