Fortfahren mit
D0160000
Deferoxamin -mesylat (Salz)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
DFOM, Deferoxamin -methansulfonat (Salz), Desferrioxamin -mesylat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H48N6O8 · CH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
deferoxamine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Deferoxamine mesylate salt EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
An iron chelator used often in the studies of cell proliferation and apoptosis. Has been shown to have anti-proliferative effects on vascular smooth muscle cells in vitro and in vivo and to arrest cells in the G1 phase. Also reported to induce p53. Induces apoptosis in HL-60 cells by chelating iron. After 48 hrs treatment with 1μM deferoxamine, DNA fragmentation was apparent. Cells treated with 0.1 μM deferoxamine for as little as 24 hours were committed to apoptosis; by 48 hrs nuclear collapse was observed. In some studies it has been shown to have antioxidant properties and to protect cells against H2O2-induced damage.
Ein Eisen-Chelatbildner, der häufig für Zellproliferations- und Apoptosestudien verwendet wird. Er soll auch p53 induzieren.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D95332527501166003
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥92.5% (TLC), powder
description
Iron chelating agent
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
deferoxamine
API family
-
API family
-
API family
deferoxamine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deferoxamin -mesylat (Salz)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)