Größe auswählen
€ 92,90
€ 375,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Produktname
Deferasirox, ≥98% (HPLC)
SMILES string
N2(N\C(=C4\C=CC=CC\4=O)\N\C\2=C3\C=CC=CC\3=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,22-23H,(H,27,28)/b19-15-,20-16+
InChI key
FMSOAWSKCWYLBB-VBGLAJCLSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color - | color - | color white to beige |
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?