This product is soluble in methanol at 5mg/ml. It is not recommended to store aqueous solutions. It is recommended to use freshly prepared solutions.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,60 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 239,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
272-275 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone (Hdpp, Deferiprone) is a hydroxy ketone derivative. It reacts with uranyl salts [UO2(NO3)2] in aqueous acidic solution to afford mono nuclear complexes ([UO2(dpp)(Hdpp)2(H2O)]ClO4). X-ray studies have been conducted to examine the structure and geometry of these complexes.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay - | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 272-275 °C (lit.) | mp 272-275 °C (lit.) | mp 168-170 °C (lit.) | mp 180-183 °C (lit.) |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group bromo |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the suggested solvent and what is the solubility of Deferiprone? Can Deferiprone solution be stored and at which temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the recommended storage temperature?
1 answer-
This product is stored at room temperature.