Fortfahren mit
252750
Deferoxamin-Mesylat
Iron chelating agent
Synonym(e):
Deferoxamin-Mesylat, Desferrioxamin-Mesylat, DFOM, Eisenchelator II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H48N6O8 · xCH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
560.68 (free base basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2860
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
faint yellow
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])C.[N+H3]CCCCCN(O)C(=O)CCC(=O)NCCCCCN(O)C(=O)CCC(=O)NCCCCCN(O)C(=O)C
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eisenchelatbildner. Schützt vollständig vor Dopamin-induziertem Zelltod. Unterbricht zudem die Hydroxylradikal-Bildung, die bei schwerem Krankheitszustand Gewebeschäden vermittelt. Weist in vitro und in vivo eine proliferationshemmende Wirkung auf glatte Gefäßmuskelzellen auf. Kann zudem die oxidative Chemie von Peroxinitrit hemmen, da die Hydroxamsäureteile mit trans-Peroxinitritsäure reagieren.
Application
  • Defective ferritinophagy and imbalanced iron metabolism in PBDE-47-triggered neuronal ferroptosis and salvage by Canolol: In dieser Studie wird die Anwendung von Deferoxaminmesilat zur Minderung von Eisenüberladung und oxidativem Stress in neuronalen Zellen untersucht, was sein Potenzial für Neuroprotektion und Behandlungsstrategien bei neurodegenerativen Erkrankungen zeigt (Wang et al., 2024).
  • Ferroptosis resists intracellular Vibrio splendidus AJ01 mediated by ferroportin in sea cucumber Apostichopus japonicus: Die Studie zeigt das Potenzial von Deferoxaminmesilat für die Gesundheit von Wassertieren, insbesondere bei der Verbesserung der Resistenz gegen bakterielle Infektionen durch Modulierung von ferroptotischen Signalwegen (Wang et al., 2024).
Other Notes
Bergeron, R.J., et al. 1996. J. Med. Chem. 39, 1575.
Ben-Shachar, D., et al. 1995. J. Neurochem. 64, 718.
Denicola, A., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 11.
Dzwigaj, S., and pererat, H., 1995. Free Radic. Res.14, 103.
Dang, S., et al. 1994. Res. Commun. Mol. Pathol. Pharmacol. 86, 43.
Porreca, E., et al. 1994. Arterioscler. Thromb. 14, 299.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich &; Karzinogen / Teratogen (E)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3411D9533D0160000
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥92.5% (TLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c