Fortfahren mit
SML1414
Liproxstatin-1
>98% (HPLC), powder, ferroptosis inhibitor
Synonym(e):
N-[(3-Chlorophenyl)methyl]-spiro[piperidine-4,2′(1′H)-quinoxalin]-3′-amine, N-[(3-chlorophenyl)methyl]spiro[4H-quinoxaline-3,4′-piperidine]-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 423,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Liproxstatin-1, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
InChI
1S/C19H21ClN4/c20-15-5-3-4-14(12-15)13-22-18-19(8-10-21-11-9-19)24-17-7-2-1-6-16(17)23-18/h1-7,12,21,24H,8-11,13H2,(H,22,23)
InChI key
YAFQFNOUYXZVPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Liproxstatin-1 has been used as a cell death inhibitor in the cell viability assay and for the determination of lipid peroxidation.
Biochem/physiol Actions
Liproxstatin-1 is a potent inhibitor of ferroptosis, a non-apoptotic form of cell death characterized by iron-dependent accumulation of lethal lipid reactive oxygen species (ROS). Liproxstatin-1 suppressed ferroptosis in human cells and in an ischaemia/reperfusion-induced tissue injury model in mice. Knockout of glutathione peroxidase 4 (Gpx4) Has been shown to cause cell death by ferroptosis. Liproxstatin-1 was able to suppress ferroptosis in Gpx4 knock-out mice.
Liproxstatin-1 is a potent inhibitor of ferroptosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2723SML0711SML2192
description
>98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)