Merck
A6013
Sigma-Aldrich
Agarose
Agarose
Type I, low EEO
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105317
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
algae (Gelidium & Gracilaria)
Qualitätsniveau
Typ
Type I
Form
powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
≤10% water
EEO
0.09-0.13
Übergangstemp.
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Gelstärke
≥1200 g/cm2 (1% gel)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.15%
Eignung
suitable for electrophoresis
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChIKey
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Agarose ist ein aus rotem Seetang der Spezies Gelidium und Gracilaria isoliertes Polymer und wird häufig für die Trennung von Nukleinsäuren verwendet. Typ-I-Agarose wird häufig in der Molekularbiologie zur Herstellung von Agarosegelen für die Elektrophorese verwendet. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur Trennung und Analyse von DNA- oder RNA-Fragmenten oder Proteinen auf Basis ihrer Größe. Agarose kann auch in Pflanzenzellkulturen zur Herstellung von Hydrogelen verwendet werden. Dabei handelt es sich um ein gelartiges Material, das eine dreidimensionale Matrix bietet. Dies bietet eine günstige und biokompatible Umgebung für Pflanzenzellen und imitiert die physiologischen Bedingungen für Experimente in vivo. Sie ist vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen in der Pflanzenbiologie, wie z. B. zur Untersuchung von Zellwachstum, Gewebekulturen und Analyse von Pflanzenreaktionen auf verschiedene Stimuli.
Anwendung
Die Typ-1-Agarose wird häufig wie folgt in der Molekularbiologie eingesetzt:
  • für die Gelelektrophorese von DNA- und RNA-Molekülen[1][2]
  • zur Agarose-Überlagerung in Zellkulturen zur Messung der antibakteriellen Aktivität durch Radialdiffusion[3]
  • zur Agarose-Überlagerung in Zellkulturen für Radialimmundiffusions-Assays zur Quantifizierung von Antigenen[4]
  • zur Agarose-Überlagerung in Plaque-Assays zur Bestimmung des Virustiters
  • zur Vorbereitung von Agarose-Hydrogel zur Verkapselung eines viskosen Mediums für 3D-Zellkulturen[5]
  • als Bestandteil von humanen gewebeähnlichen MRT-Phantomen[6]
  • zur diagnostischen Analyse von Patientenproben auf das MRSA-Genom mittels Pulsed-Field-Gelelektrophorese[2]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Agarose mit niedrigem EEO-Wert für die routinemäßige Analyse von Nukleinsäuren
  • Geeignet für die Elektrophorese: DNase- & RNase-frei
  • Geeignet für Pflanzenzellkulturen
  • Geeignet für Säugetierzellkulturen
Hinweis zur Analyse
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, (62) (2012)
Development of a human-tissue-like phantom for 3.0-T MRI
Ikemoto Y et al.
Medical Physics, 38, 6336-6342 (2011)
Genetic analysis of community isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Western Australia
Journal of Hospital Infection, 25, 97-108 (1993)
Spontaneous antibody-secreting cells against DNA and common environmental antigens in systemic lupus erythematosus
Dar O et al.
Journal of Autoimmunity, 3, 523-530 (1990)
3D culture of bovine articular chondrocytes in viscous medium encapsulated in agarose hydrogels for investigation of viscosity influence on cell functions
Zheng J et al.
Journal of materials chemistry. B, 11, 7424-7434 (2023)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of agarose (Product No- A6013)?
    1 answer
    1. The molecular weight for product A6013 has not been determined. However, the typical molecular weight for agarose is approximately 630.5 g/mol, with a formula of C12H20O10(C12H18O9)n.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review