If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
algae (red)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
EEO
≤0.10
mp
≤65 °C
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.10%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Application
- In der Gelelektrophorese ist die niedrige Schmelztemperatur ideal für die DNA-Extraktion aus Gel-Gerüstmaterial für die Gewebezüchtung (Tissue Engineering) an BMSC
- zur Einbettung von Geweben in 5%ige Agarose für die Immunhistologie[1]
- für die Vorbereitung von Kollagen-Agarose-Co-Gelen zur Untersuchung von Kollagenmatrix-Interaktionen in Weichgewebe[2]
- für die Einzelzellgelelektrophorese (COMET-Assay)
- für die In-vivo-3-D-Bildgebung von Zebrafischlarven, die auf Agarosestreifen immobilisiert sind[3]
Features and Benefits
- Geeignetes BioReagent für die Gelelektrophorese
- Bereich der Bandentrennung: 200 bp - 25 kB; die niedrige Geliertemperatur ist ideal für Zellkulturen und Virusplaque-Assays
- Das Gel mit niedrigem Schmelzpunkt (LMP, low melting point) ist kompatibel mit verschiedenen DNA-Rückgewinnungsmethoden: Phenol-/Chloroformextraktionen, Rückgewinnungssäulen, Elektroelution, Beta-Agarase und Freeze/Squeeze
- Garantierte Qualität für den Einsatz in der Molekularbiologie, DNase- und RNase-frei
Analysis Note
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der eine wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| gel strength ≥200 g/cm2 (1% gel) | gel strength ≥200 g/cm2 (1% gel) | gel strength ≥250 g/cm2 (1% gel) | gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) |
| EEO ≤0.10 | EEO ≤0.1 | EEO ≤0.12 | EEO 0.09-0.13 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade Molecular Biology |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line BioReagent |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose, niedrige Geliertemperatur
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf