Fortfahren mit
A5030
Agarose
Ultra-low Gelling Temperature
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
algae (marine)
Quality Segment
type
Type IX
form
powder
EEO
≤0.05
mp
≤50 °C (0.8% gel)
transition temp
gel point 8-17 °C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Hexagonal Boron Nitride Quantum Dots Embedded on Layer-by-Layer Films for Peroxidase-Assisted Colorimetric Detection of beta-Galactosidase Producing Pathogens.: Demonstrates the innovative application of agarose in the development of diagnostic tools by embedding boron nitride quantum dots in agarose films for enzymatic colorimetric detection, highlighting its potential in biochemical assays and pathogen detection (Majumdar et al., 2024).
  • Age, sex and breed effect on laboratory parameters in natural Babesia canis infection.: This study uses agarose gel electrophoresis for analyzing blood samples in veterinary medicine, showcasing its application in disease diagnostics and research (Janjic et al., 2024).
  • Magnetic quaternary ammonium polymer bearing porous agarose for selective extraction of Aristolochic acids in the plasma.: Highlights the role of agarose in creating sophisticated extraction media for bioactive compounds, which is critical for advancing analytical techniques in toxicology and pharmacology (Liu et al., 2024).
Agarose is low melting and recommended for use in recovery and cloning for 200 – 25kB for DNA, RNA gel electrophoresis. Also, it can be used for cell culture and viral plaque assay.
Analysis Note
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7174A2929A0576
EEO
≤0.05
EEO
≤0.14
EEO
≤0.10
EEO
≤0.12
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
algae (red)
biological source
-
transition temp
gel point 8-17 °C
transition temp
gel point 41 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
transition temp
gel point 38-43 °C (10% gel)
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
type
Type IX
type
Type VI-A
type
-
type
Type I-B
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A5030-10G04061833608180
A5030-5G04061833484050
A5030-1G04061826752159
A5030-25G04061833616994
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf