Merck
05066
Agarose
High EEO
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
powder
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤1%
loss
≤10% loss on drying
EEO
0.23-0.27
transition temp
gel point 34-37 °C (1.5% solution)
gel strength
≥1500 g/cm2
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.3%, sulfate (SO42-): ≤0.6%
cation traces
Ca: ≤0.05%, Cd: ≤0.001%, Co: ≤0.001%, Cr: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A6877A9539A4679
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
-
impurities
DNases, none detected
impurities
≤10% moisture content
impurities
≤10% moisture content
impurities
≤7% water
ign. residue
≤1%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
loss
≤10% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
Application
Agarose is used for preparative and analytical separation of nucleic acids. It can be used for single cell gel electrophoresis assay.[1] It can also be used for southern blotting. It can also be used for assessing transepithelial ionic fluxes from cultured neonatal rat semicircular canal epithelium.[2]
Biochem/physiol Actions
Agarose is a polysaccharide used for resolving DNA and RNA fragments from 500 - 20,000 bp. It provides strong gel structure which assists in better handling and less breakage.[3] It can also reexpress the differentiated collagen phenotype from dedifferentiated chondrocytes during agarose gel culture.[4]
Packaging
Packaging
50, 500 g in poly bottle
Analysis Note
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C M Hughes et al.
Molecular human reproduction, 2(8), 613-619 (1996-08-01)
Baseline DNA damage in spermatozoa from fertile and infertile men was compared using a modified alkali single cell gel electrophoresis (comet) assay. Semen from normozoospermic fertile, normozoospermic infertile and asthenozoospermic infertile (World Health Organization criteria, 1992) samples were studied. No
Pierre G Milhaud et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 283(6), C1752-C1760 (2002-10-22)
The ductal epithelium of the semicircular canal forms much of the boundary between the K+-rich luminal fluid and the Na+-rich abluminal fluid. We sought to determine whether the net ion flux producing the apical-to-basal short-circuit current (I(sc)) in primary cultures
K C Reed et al.
Nucleic acids research, 13(20), 7207-7221 (1985-10-25)
The unique properties of nylon membranes allow for dramatic improvement in the capillary transfer of DNA restriction fragments from agarose gels (Southern blotting). By using 0.4 M NaOH as the transfer solvent following a short pre-treatment of the gel in
P D Benya et al.
Cell, 30(1), 215-224 (1982-08-01)
The differentiated phenotype of rabbit articular chondrocytes consists primarily of type II collagen and cartilage-specific proteoglycan. During serial monolayer culture this phenotype is lost and replaced by a complex collagen phenotype consisting predominately of type I collagen and a low
Aurica Precupas et al.
Chemical research in toxicology, 33(8), 2054-2071 (2020-07-01)
Understanding nanomaterial (NM)-protein interactions is a key issue in defining the bioreactivity of NMs with great impact for nanosafety. In the present work, the complex phenomena occurring at the bio/nano interface were evaluated in a simple case study focusing on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T130500004061833801130
T34002-25G04061837344398
05066-500G04061838636546
05066-50G04061835540938
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf