Fortfahren mit
A6877
Agarose
Medium EEO, Molecular Biology
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
algae (marine)
Quality Level
grade
Molecular Biology
type
Type II
form
powder
impurities
≤10% moisture content
EEO
0.16-0.19
transition temp
congealing temperature 34.5-37.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1000 g/cm2 (1.0% gel)
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose ist ein Polymer, das aus Agar oder aus agarhaltigen Meeresalgen extrahiert wird. Dieses aufgereinigte lineare Galactanhydrokolloid besteht aus den alternierenden Copolymeren D-Galactose und 3,6-Anhydro-L-Galactose, verbunden durch α-(1→3)- und β-(1→4)-glycosidische Bindungen. Agarose ist stark biokompatibel und besitzt variable mechanische und Diffusionseigenschaften.[1]
Application
Agarose wurde verwendet:
  • in der Gelelektrophorese
  • zur Herstellung einer 2-fach konzentrierten Agaroselösung mit 2-fach angereichertem MEM-Medium als Overlay-Medium im Plaque-Assay
  • in einem Immundiffusionstest auf Parakokzidioidomykose
Analysis Note
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9539A2576A0576
EEO
0.16-0.19
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.12
EEO
≤0.12
gel strength
≥1000 g/cm2 (1.0% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥300 g/cm2 (1.5% gel)
gel strength
≥1800 g/cm2 (1% gel), ≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
biological source
algae (marine)
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Production of Paracoccidioides brasiliensis exoantigens for immunodiffusion tests.
De Camargo Z, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 26(10), 2147-2151 (1988)
A 16S rRNA-based DNA probe and PCR method specific for Listeria ivanovii
Wang R, et al.
FEMS Microbiology Letters, 106(1), 85-92 (1993)
A feline kidney cell line-based plaque assay for feline calicivirus, a surrogate for Norwalk virus
Bidawid S, et al.
Journal of Virological Methods, 107(2), 163-167 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6877-25G04061833382950
A6877-100G04061833382929
A6877-500G04061835542413
A6877-1KG04061833382936
A6877-5G04061833382974
A6877-250G04061833382943
A6877-10G04061833608197
A6877-50G04061833382967