Fortfahren mit
92976
Pepton Spezial (pflanzlich)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus pflanzlicher Quelle, Neopepton (pflanzlich)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2% , total nitrogen (N), ≥9%
ign. residue
≤22%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
General description
Hergestellt unter kontrollierten Bedingungen aus pflanzlichen Proteinen. Es ist speziell adaptiert für die Zubereitung von Medien für anspruchsvolle Bakterien und unterstützt die Wachstumseigenschaften, die bei dem Pepton spezial (Cat. No. 68971) vorhanden sind. Wird für die Kultur- und Fermentationsmedien von anspruchsvollen Bakterien eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
199422918538143
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
potato
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
92976-500G-F04061833270745
92976-10G-KC-F04061832581545