Unterstützung erhaltenbiological source
wheat
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
<24% ash
loss
<6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow to brown
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Enterobacter spp., Lactobacillus spp., Listeria spp.
General description
Weizen-Pepton wird durch enzymatische Hydrolyse aus Weizenprotein hergestellt. Dieses Pepton fördert speziell das Wachstum von Enterobakterien und Listerien. Auf Grund des hohen Proteingehaltes und der relativ klaren Lösung ist es auch geeignet für Lactobacillen. Weizen-Pepton ist generell geeignet für Flüssigkulturen und Applikationen, bei denen die optische Transparenz wichtig ist.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?