Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSAg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.14
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-003-7
Beilstein/REAXYS Number:
3718150
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
mp
172-175 °C (lit.)
solubility
pyridine: 25 mg/mL, clear, yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Application
Spin trap zur Benutzung zusammen mit Fe2+ für den Nachweis von NO in Hirn, Niere, Leber und anderen Gewebearten. Simultane Direktmessung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Ein Kupfer-Chelatbildner, der zum Quantifizieren von Kupfer in biologischem Material mittels ESR verwendet wird. Ein Inhibitor für Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und weitere Enzyme.
Wird auch benutzt für die kolorimetrische Bestimmung für kleine Mengen Arsen
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues. Simultaneous direct measurement of NO* and pO2 has been reported. A copper chelator, it has been used to quantitate copper in biological materials by ESR and is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase, and other enzymes.
Also used for colorimetric determination of small quantities of arsenic.
Silver diethyldithiocarbamate has been used in cell culture.
Also used for colorimetric determination of small quantities of arsenic.
Silver diethyldithiocarbamate has been used in cell culture.
Biochem/physiol Actions
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Inhibits induction of macrophage nitric oxide synthase.
Silver diethyldithiocarbamate (AgDDC) is used to estimate the level of arsenic in human.
Silver diethyldithiocarbamate (AgDDC) is used to estimate the level of arsenic in human.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silberdiethyldithiocarbamat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?