Wichtige Dokumente
551112
Rubren
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
5,6,11,12-Tetraphenyl-naphthacen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
299 nm
Fluoreszenz
λem 550 nm in THF
Energie der Orbitale
HOMO 5.4 eV
LUMO 3.2 eV
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/CuPc/NPD/Alq3:Rubrene (5%): DCM2 (2%)/Alq3/Mg:In
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt%)/Cs2CO3:ITO
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
InChIKey
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials