Merck
D216305
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridyl
greener alternative
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
2,2′-Bipyridin, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
Beilstein:
113089
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Form:
powder or crystals
powder or granules
Assay:
≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
powder or granules
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
273 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
room temp
SMILES String
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChIKey
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
2,2′-Bipyridyl, auch als 2,2′-Bipyridin bekannt, ist ein symmetrisches Bipyridin, das häufig als neutraler Ligand zur Chelatbildung mit Metallionen eingesetzt wird.[1] Es ist ein zweizähniger Ligand[2], der zur Übergangsmetallkatalysierung[3], aluminiuminitiierter Polymerisation[4] und zu verschiedenen anderen anorganischen Synthesen eingesetzt wurde.[5] Diese Verbindung entspricht den „Prinzipien der grünen Chemie“, wodurch die katalytische Effizienz gewährleistet wird. Klicken Sie hier für weitere Informationen
Anwendung
Anwendungsgebiete von 2,2′-Bipyridyl:
  • Zur Herstellung von fluoreszierenden Farbstoffen wie den Produkten 754730, 544981, 804215.
  • Zur Herstellung des Kupfer(II)-Bipyridin-Naringenin-Komplexes.[6]
  • Zur Herstellung von 2,2′-Bipyridyl-hydrobromid.[7]
  • Als Ligand zur umweltfreundlicheren Oxidation von Alkoholen unter aeroben Bedingungen[8]
  • Als Komplex mit CuBr2 bei der umweltfreundlichen Synthese von Propargylaminen[9]
  • Zur Synthese von [Ru(bipy)3]Cl2, einem gängigen Metallkomplex mit nützlicher Photochemie, der häufig bei der Photoredox-Katalyse als Sensibilisator eingesetzt wird[10]
Biochem./physiol. Wirkung
Metallproteaseinhibitor, hochaffiner Chelatbildner von Eisen; kann Fe2+-haltige Enzyme zu 10−8 M hemmen.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
267.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
131 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron Letters, 34, 6219-6219 (1993)
Júlio César Conceição Filho et al.
PloS one, 9(9), e107058-e107058 (2014-09-06)
Cancer is the second leading cause of death worldwide and there is epidemiological evidence that demonstrates this tendency is emerging. Naringenin (NGEN) is a trihydroxyflavanone that shows various biological effects such as antioxidant, anticancer, anti-inflammatory, and antiviral activities. It belongs
Coordination Chemistry Reviews, 93, 205-205 (1989)
Solvent-Free A3 and KA2 Coupling Reactions with mol ppm Level Loadings of a Polymer-Supported Copper(II)?Bipyridine Complex for Green Synthesis of Propargylamines
Shuo Yan, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 7 (10), 9097-9102 (2019)
Bromination of 2,2'-bipyridile.
Zdravkov AB and Khimich NN.
Russ. J. Org. Chem., 42(8), 1200-1202 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf