Wichtige Dokumente
678023
4,7-Dimethoxy-1,10-Phenanthrolin
97%
Synonym(e):
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthrolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
197-212 °C
SMILES String
COc1ccnc2c1ccc3c(OC)ccnc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-17-11-5-7-15-13-9(11)3-4-10-12(18-2)6-8-16-14(10)13/h3-8H,1-2H3
InChIKey
ZPGVCQYKXIQWTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.