Fortfahren mit
85878
Streptavidin aus Streptomyces avidinii
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 641,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 913,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Mol wt:
Mr ~60000
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
quality
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate
specific activity
≥13 U/mg protein
mol wt
Mr ~60000
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
General description
Streptavidin ist ein kristallines Protein, das von Streptomycetes synthetisiert wird.[1]
Application
Streptavidin aus Streptomyces avidinii wird wie folgt verwendet:
  • bei der Vorfunktionalisierung von selbstangetriebenen katalytischen Mikromotoren
  • bei der Herstellung und Modifizierung von mit Hydroxyapatit-Chitosan (HA-CTS)-Nanofilm beschichteten Substraten
  • als Analyt zum Binden von Biomolekülen an Solarzellen mit Gold-invertierten Polymeren (Au-IPSC).
Biochem/physiol Actions
Streptavidin ist ein biotinbindendes Protein und hat die Fähigkeit, vier Biotinmoleküle zu binden.[1] Die Biotin-Bindungstasche von Streptavidin unterstützt die Wechselwirkung mit Biotin. Es kann verwendet werden, um die Proteinbindung und Multimerisation zu verbessern.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Verkaufsmengen von 1 mg und 5 mg
Analysis Note
Bindungsfähigkeit: Streptavidin bindet ein Molekül Biotin je Untereinheit. Ein Vergleich von Biotinbindung und Absorptionsmessungen zeigt, dass ≤5 % der Bindungsstellen belegt sind.
Other Notes
1 U entspricht der Menge an Protein, die 1 μg (+)-Biotin bei einem pH-Wert von 7,5 bindet.
Bewertung: Anwendung des Avidin-Biotin-Verfahrens in der Mikrobiologie; Protein isoliert aus dem Bakterium Streptomyces avidinii, das eine höhere Affinität gegenüber Biotin aufweist[2]; Avidin-Biotin-Technologie
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0677S9415S4762
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
Mr ~60000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~60 kDa
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
specific activity
≥13 U/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
≥13 units/mg protein
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 400
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the atomic mass of this Streptavidin? Is it 66 kDa?
    1 answer
    1. The atomic mass of this product is not characterized for the finished goods. However, according to the following publication, the apparent molecular weight under SDS-PAGE analysis seems to be about 66 kDa. The reference publication is AIMS Biophysics, 7(4): 236–247.
      Helpful?
  2. Is this a recombinant or native protein?
    1 answer
    1. This product is native streptavidin that has been affinity purified from fermentation cultures of Streptomyces avidinii.