Fortfahren mit
G1501
L-Glutaminsäure Kaliumsalz Monohydrat
≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
Kalium-2-Amino-5-hydroxy-5-oxopentanoat, MPG, Monokaliumglutamat, (S)-2-Aminopentandisäure, L-α-Aminoglutarsäure Kaliumsalz, L-2-Aminopentandisäure Kaliumsalz, Glu, Monokalium-L-Glutamat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,80
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8KNO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
3637377
€ 76,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
SMILES string
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
General description
L-Glutamat ist der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter im zentralen Nervensystem (ZNS) von Säugetieren. Es interagiert mit membrangebundenen Glutamatrezeptoren. Monokalium-Glutamat wird auch als Komponente von MEM nichtessentiellen Aminosäurelösungen in Zellkulturen verwendet.
Application
L-Glutaminsäure-Kaliumsalz-Monohydrat wird verwendet:
  • als Komponente von MEM nichtessentiellen Aminosäurelösungen in Zellkulturen.
  • für die Aufreinigung von Tubulinen aus dem Rinderhirn.
  • in Stammlösung für die Herstellung von Quenching-Puffer bei der Bildung von zweifarbigen polaritätsmarkierten fluoreszenten Mikrotubulus-Samen.
  • für die Vorbereitung von zellfreien Extrakten ohne RF2 (Freisetzungsfaktor 2) aus Escherichia coli-Stämmen.
  • für die Vorbereitung von Stammlösungen bei der Kultivierung von Arabidopsis-Pflanzen.
Biochem/physiol Actions
L-Glutamat spielt bei der Entwicklung, Plastizität und Kognition sowie dem Lernen und Gedächtnis eine wichtige Rolle. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Pathogenese von neuropathologischen Erkrankungen wie Epilepsie, Schizophrenie, Schlaganfall, Ischämie, ALS (amyotrophe Lateralsklerose) sowie Huntington- und Parkinson-Krankheit. Glutamat ist auch für die Aktivierung der Langzeit-Potenzierung (LTP) und Langzeit-Depression (LTD) verantwortlich. Die Induktion von Glutamatrezeptoren spielt bei der Migräne-Pathophysiologie eine wichtige Rolle.
Agonist an Kainat-, NMDA- und Quisqualat-Rezeptoren; ein exzitatorischer Aminosäure-Neurotransmitter.
Features and Benefits
Unser hochreines L-Glutaminsäure-Kaliumsalz-Monohydrat unterstützt Ihren gesamten Aufreinigungs- und Vorbereitungsbedarf zur Erforschung neuropathologischer Erkrankungen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1626G2128G1149
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥99% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
Gene Information
-
color
white
color
white to off-white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf