Fortfahren mit
M3812
Greiner-UV-Star®-96-Well-Platten
flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655801
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
40 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 636,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122107
Material:
cyclic olefin copolymer (COC) , flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
€ 636,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cyclic olefin copolymer (COC) , flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 40 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner 655801
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
non-treated surface
General description
  • Ultraviolette transparente Multiwell-Platten von Greiner
  • Zur Messung von DNA- und Proteinkonzentrationen bei 260 bzw. 280 nm sehr zu empfehlen
  • Keine kostspieligen und empfindlichen Glasplatten aus Quarz
  • UV-Transparenz bis 200 nm
  • 10er Packung
  • 40 Einheiten pro Karton (4 x 10 Packungen)
UV-Star®-96W-Mikrotiterplatte, Well-Arbeitsvolumen 25–370 μL; Well-Gesamtvolumen 392 μL.
Kompatibel mit den Plattenlesegeräten SPECTRAmax 190 und 250 von Molecular Devices.
Application
Ausgezeichnete UV-Transparenz mit einem erweiterten optischen Fenster bis auf Tiefstwerte von 230 nm. Ideal zur Messung von DNA- und Proteinkonzentrationen bei 260 bzw. 280 nm. Ideale Alternative zu kostspieligen und empfindlichen Glasplatten aus Quarz. Transparente Böden ermöglichen die Überwachung durch den Plattenboden hindurch. Frei von nachweisbarer DNase/RNase, menschlicher DNA und Pyrogenen.
Other Notes
96-Well flach (F) μClear®-Boden; Mikrotiterplatte, Wells in Kaminform, kein Deckel, alphanumerische Well-Kodierung, Länge: 127,76 mm; Breite: 85,48 mm; Krümmung ca. 200 μm
Legal Information
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
UV-Star is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3186M2936M3061
description
flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
description
flat bottom clear polystyrene wells, sterile, case of 375 ea (internal packs of 25)
description
non-sterile
description
flat bottom clear polystyrene wells, sterile, case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 655801
manufacturer/tradename
Greiner 655163
manufacturer/tradename
Greiner 655101
manufacturer/tradename
Greiner 655161
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
material
cyclic olefin copolymer (COC) , flat bottom clear cyclic olefin copolymer (COC) wells (cycloolefine)
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)