Fortfahren mit
CLS3635
Corning® UV-durchlässige Mikrotiterplatten
flat bottom clear, polystryrene, pkg of 50 ea, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
96-Well-Mikroplatte, 96-Well-Mikrotiterplatte, 96-Well-Multiwellplatte, 96-Well-Platte, 96-Well-UV-Platte, 96-Well-UV/VIS-Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 990,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear acrylic copolymer plate, flat bottom clear , round clear wells
€ 990,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear acrylic copolymer plate, flat bottom clear , round clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, polystryrene
packaging
case of 50, pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 3635
well volume
370 μL
well working volume
75-200 μL
wells
96 wells
color
clear
suitability
suitable for (protein and/or nucleic acid concentrations; UV/VIS applications)
General description
Corning 96-Well-UV-Platten
Corning 96-Well-UV-Platten haben einen UV-durchlässigen Well-Boden, der ideal zur Bestimmung von Protein- und/oder Nukleinsäurekonzentrationen ist.
  • Zertifiziert für geringen Hintergrund und konstante Leistung bei 260 und 280 nm
  • Zertifiziert DNase- und RNase-frei
  • Der UV-durchlässige Boden ist direkt auf einen Sockel aus Acryl gegossen, was für höhere Festigkeit und maximalen Auslaufschutz sorgt.
  • Gesamt-Well-Volumen: 360 μl; empfohlenes Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Deckel sind separat erhältlich
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3679CLS3904CLS3917
description
flat bottom clear, polystryrene, pkg of 50 ea, non-sterile, lid: no
description
half area, flat bottom clear, pkg of 25 per bag, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
description
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid
suitability
suitable for (protein and/or nucleic acid concentrations; UV/VIS applications)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
suitability
suitable for (cell culture)
material
clear acrylic copolymer plate, round clear wells, flat bottom clear
material
round clear wells, clear polystyrene plate, flat bottom clear
material
clear bottom, flat bottom clear , polystyrene , black polystyrene
material
flat bottom , white polystyrene , white bottom
wells
96 wells
wells
-
wells
-
wells
-
packaging
case of 50, pkg of 50 ea
packaging
pkg of 25 per bag
packaging
case of 100, bag of 20
packaging
bag of 20
well working volume
75-200 μL
well working volume
25-125 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
-
feature
skirt, lid: no, polystryrene
feature
half area, lid: no, skirt
feature
skirt, plate format: 96 well standard, lid
feature
skirt, lid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)