Merck
C9407
Collagenase aus Clostridium histolyticum
powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 MG
€ 70,90
100 MG
€ 216,00
500 MG
€ 906,00
1 G
€ 1.370,00
5 G
€ 6.060,00
€ 70,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-582-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥800 units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pH
7.4
biological source
Clostridium histolyticum
form
powder
specific activity
≥800 units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
packaging
pkg of 1 μmol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C2139C6885C2799
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
specific activity
≥800 units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
7.4
pH
-
pH
-
pH
7.4
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
Kollagenase-Enzym aus Clostridium histolyticum hat Kollagenbindungsdomäne (CBD) und polyzystische nierenerkrankungsartige (PKD-artige) Domänen. Es hat außerdem Ca2+-Bindungsstellen zur Calciumbindung, was für die Funktionalität wichtig ist.[1] Kollagenase wird bei der Behandlung von Bindegewebserkrankungen (Dupuytren-Kontraktur)′ eingesetzt.
Application
Dieses Produkt eignet sich für die Disaggregation von menschlichem Tumorgewebe, Mäusenieren, menschlichem adultem und fötalem Hirngewebe, Lungenepithelgewebe und vielen anderen Epithelgeweben. Es ist ebenfalls bei Leber- und Nierenperfusionsstudien, beim Pankreasverdau, bei der Isolierung von nicht-parenchymalen Rattenleberzellen und der Hepatozytenpräparation wirksam. Kollagenase wird ebenfalls bei der Präparation von Arteriengewebe zur Untersuchung von fortgeschrittenen Glycosylierungsendprodukten (AGE) verwendet. Dieses Enzym wurde für die Freisetzung von Hepatozyten bei einer Konzentration von ca. 1 mg/mL getestet. Konzentrationen für den Verdau liegen zwischen 0,1 und 5 mg/mL.
Kollagenase von Clostridium histolyticum wird beim Verdau folgender Proben eingesetzt:
  • Proben zur Isolierung von Langerhans-Inseln
  • Pulmonalarterieproben zur Isolierung von pulmonalvaskulären glatten Muskelzellen (PVSMCs)
  • Knorpelproben zur Isolierung von Chondrozyten
Biochem/physiol Actions
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Das Kollagenase-Produkt ist ein Enzymgemisch, das von C. histolyticum sezerniert wird, wobei unterschiedliche Produkte durch die relativen Verhältnisse der 10-18 Komponenten in den sezernierten Enzymen differenziert werden. Die Hauptkomponenten sind zwei Kollagenasen: Clostripain und eine neutrale Protease. Die synergistische Aktion dieser Enzyme baut Kollagen und andere intrazelluläre Komponenten ab. Die Aktion von Kollagenase-Enzymen sowie der neutralen Protease ist für eine effektive Freisetzung von Zellen aus Gewebe erforderlich. Verschiedene Typen von Kollagen sind die natürlichen Substrate für Kollagenase.
Preparation Note
Dieses Produkt wird aus Kollagenase Typ XI (C7657) von Clostridium histolyticum hergestellt. Es enthält außerdem Clostripain, unspezifische neutrale Protease und tryptische Aktivitäten. Lösungen werden üblicherweise mit 1-2 mg/ml in TESCA-Puffer hergestellt (enthält 50 mM TES, 0,36 mM Calciumchlorid, pH-Wert 7,4 bei 37 °C).
Other Notes
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Disclaimer
Bei Lieferung ist dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr bei -20 °C haltbar. Es kommt innerhalb von 30 Tagen bei 37 °C, 50 °C und -20 °C zu keinem Verlust bei der FALGPA- oder Proteaseaktivität. Lösungen von RohKollagenase sind stabil, wenn sie schnell in Aliquoten (10 mg/ml) eingefroren und bei -20 °C tiefgekühlt gelagert werden. Weitere Gefrier-/Auftauzyklen schädigen die Lösung. Bei Lagerung auf Eis behält das Produkt seine gesamte Aktivität über 7 Stunden.
used together
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y F Li et al.
Neoplasma, 67(2), 430-437 (2020-01-25)
Patient-derived organoids (PDOs) are emerging as preclinical models with promising values in personalized cancer therapy. The purpose of this study was to establish a living biobank of PDOs from patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and to study the
The cytoprotection of chitosan based hydrogels in xenogeneic islet transplantation: An in vivo study in streptozotocin-induced diabetic mouse
Yang KC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 393(4), 818-823 (2010)
Endothelin receptor antagonists attenuate the inflammatory response of human pulmonary vascular smooth muscle cells to bacterial endotoxin
Knobloch J, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 346(2), 290-299 (2013)
Phenotypic modulation of human articular chondrocytes by bistratene A
Gargiulo BJ, et al.
European Cells & Materials, 3(2), 9-18 (2002)
Collagenase clostridium histolyticum in Dupuytren's contracture: a systematic review
Smeraglia F, et al.
British Medical Bulletin, 118(1), 149-149 (2016)
Artikel
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Questions
  1. Come va ricostituito il prodotto? non c'è il datasheet
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION'' section, under 'Preparation Note', a solution of collagenase can be prepared at 1-2 mg/mL in TESCA buffer (containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4 at 37°C).