Merck
11388908910
Roche
Biotin-16-UTP
pkg of 25 μL (250 nmol; 10mM)
Synonym(e):
Biotin-16-UTP, Biotin
About This Item
UNSPSC-Code:
41116100
Assay
97.7% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solution
Mol-Gew.
Mr 987.5 (biotin-16-UTP-Li4)
Verpackung
pkg of 25 μL (250 nmol; 10mM)
Hersteller/Markenname
Roche
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Bei Biotin-16-UTP wird Biotin durch Amidbindungen an Uridintriphosphat gebunden. Biotin-16-UTP wird als Substrat für die SP6-, T3- und T7-RNA-Polymerase verwendet. Es kann UTP in der In-vitro-Transkriptionsreaktion zur RNA-Markierung ersetzen. Linearisierte Template-DNA mit T7-, SP6- oder T3-Promoter wird unter Verwendung von ATP, GTP, CTP, UTP und Biotin-16-UTP mit den entsprechenden RNA-Polymerasen in vitro transkribiert.
Anwendung
Biotin-markierte RNA eignet sich als Hybridisierungssonde für:
  • Northern Blots
  • Southern Blots
  • Plaque- oder Kolonie-Lifts
  • RNase-Schutzversuche
  • In-situ-Hybridisierung
  • Microarray-Hybridisierung
Die markierte RNA kann dann mittels eines fluoreszenten Streptavidinkonjugats oder durch Enzym-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) unter Verwendung eines Streptavidin-AP-Konjugats detektiert werden.
Qualität
Typische Analyse: Mindestens 85 % Biotin-16-UTP (HPLC, Flächenprozent).
Physikalische Form
Biotin-16-UTP, Tetralithiumsalz, 10-mM-Lösung
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Damian LaGamba et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 234(1), 132-142 (2005-07-13)
One of the most fundamental biological processes in development, as well as a primary mechanism for tumor metastasis, is epithelial-mesenchymal transformation (EMT). To gain a greater understanding of this transition, we have obtained a genomic profile of the critical stages
Chenying Li et al.
Haematologica, 105(1), 148-160 (2019-04-13)
Homoharringtonine, a plant alkaloid, has been reported to suppress protein synthesis and has been approved by the US Food and Drug Administration for the treatment of chronic myeloid leukemia. Here we show that in acute myeloid leukemia (AML), homoharringtonine potently
Subramaniam Jayanthi et al.
PloS one, 4(6), e6092-e6092 (2009-07-01)
Methamphetamine (METH) is an illicit toxic psychostimulant which is widely abused. Its toxic effects depend on the release of excessive levels of dopamine (DA) that activates striatal DA receptors. Inhibition of DA-mediated neurotransmission by the DA D1 receptor antagonist, SCH23390
Aikaterini Tsaousi et al.
Circulation research, 108(4), 427-436 (2011-01-05)
Vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation causes intimal thickening in atherosclerosis and restenosis. Previously, we demonstrated that Wnt/β-catenin signaling upregulates VSMC proliferation in vitro. We examined this pathway in vivo and investigated the involvement of specific Wnt proteins in VSMC
Mikail E Abbasov et al.
Nature chemistry, 13(11), 1081-1092 (2021-09-11)
Recent advances in chemical proteomics have begun to characterize the reactivity and ligandability of lysines on a global scale. Yet, only a limited diversity of aminophilic electrophiles have been evaluated for interactions with the lysine proteome. Here, we report an