Fortfahren mit
B4639
Biotin
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Biotin
Synonym(e):
D-Biotin, Bios II, Coenzym R, Vitamin B7, Vitamin H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 53,40
500 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 165,00
1 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 276,00
5 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-399-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
€ 53,40
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mol wt
Mw 244.31 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
Biotin wird auch als B-Komplex-Vitamin bezeichnet. Es ist eine bizyklische Verbindung mit einem Molekulargewicht von 244,31 Da. Biotin dient als wichtiger Cofaktor für Säugetier-Carboxylasen. Es kommt innerhalb von Zellen in freien und gebundenen Pools vor.
Application
Biotin wurde verwendet:
  • als ein M199-Medienzusatz im In-vitro-Kultursystem
  • als Komponente des serumfreien SATO-Mediums für die Isolierung von kortikalen Oligodendrozyten-Vorläufern (OPC)
  • in biochemischen Vorstufenkulturen für die De-novo-Synthese von Fettsäuren
  • als eine Komponente in Aggregat-Kulturmedien
Biochem/physiol Actions
Ein essenzielles Vitamin, das wichtig für den Aminosäuren- und Energiestoffwechsel sowie für die Synthese von Fettsäuren ist. Es ist eine prosthetische Gruppe in vier Carboxylase-Familien von Säugetieren und ermöglicht die Bindung und den Transfer von Kohlenstoffdioxid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B450119606B1116000
Biotin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1116000
Biotin
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
solid
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
solubility
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. If I would like to make 1M biotin stock (B4639), what would be the best way?
    1 answer
    1. A 1 M solution of biotin would require a concentration of 244 mg/mL. The maximum solubility tested for this compound is 50mg/ml in 2M NaOH or NH4OH, which results in a 204 mM solution. Similar rates have been reported for DMSO. Heat and agitation may improve the solubility. However, a precipitate may form upon cooling. A search of the literature did not reveal a more efficient solvent for Biotin. The preparation of a 1M solution would have to be determined experimentally.
      Helpful?
  4. Hello, How can I reconstruct biotin powder (B4639)? which solvent? and how can I prepare 50mM biotin solution for 1 ml final solution?
    1 answer
    1. This product is soluble in 50 mg/ml 2 M NH4OH.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review