Über diesen Artikel
assay
85% (HPLC)
form
solution
packaging
pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Wird das Nukleotid bei +15 bis +25 °C 0,1–0,5 NaOH ausgesetzt, wird der DIG-Teil entfernt. Deshalb ist es ideal zur Verwendung mit DIG-markierten Sonden, die durch Alkalidenaturierung entfernt werden können (z. B. beim Strippen und der Neuverprobung von Blots). Wenn Sie jedoch eine DIG-markierte DNA herstellen möchten, die einer Alkalibehandlung widersteht, sollte dieses alkalilabile Präparat nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen die alkaliresistente Form von DIG-11-dUTP.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description =85% (HPLC), solution, pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM]), pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]) | description - | description solution, =85% (HPLC), pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM) | description - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| assay 85% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay 85% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM]) | packaging pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM]), pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM]), pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM]) | packaging pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM) | packaging pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM]) |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Digoxigenin-11-dUTP, alkalilabil =85% (HPLC), solution, pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM]), pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]])](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/352/091/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1/640/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1.jpg)